Learn More
Invitrogen™ Kit de dosage de vérification Qubit™ Flex
Dosage rapide, simple d’utilisation et basé sur des réactifs qui teste les performances du fluoromètre Qubit™ Flex.
Marque:  Invitrogen™ Q33254
73.53 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16458283
  • 96.75€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Rapide
  • Facilité d’emploi
  • Dosage à base de réactifs
  • Teste les performances du fluoromètre Qubit™ Flex
  • Est constitué de trois composants : Une solution de réactif vierge, un réactif fluorescent vert et un réactif fluorescent rouge lointain
  • Le réactif fluorescent vert est conçu pour tester l’excitation bleue (DEL 470 nm, filtre d’excitation de 430 à 495 nm) et la détection de fluorescence verte (filtre d’émission de 510 à 580 nm)
  • Le réactif fluorescent rouge lointain est conçu pour tester l’excitation rouge (DEL 635 nm, filtre d’excitation de 600 à 645 nm) et la détection de fluorescence rouge lointaine (filtre d’émission de 665 à 720 nm)
  • Ne peut être utilisé qu’avec le fluoromètre Qubit™ Flex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Fluorimètre Qubit Flex
Vérification du fluorimètre Qubit Flex
Nom du produit
Invitrogen™ Kit de dosage de vérification Qubit™ Flex > S’utilise avec : Fluoromètre Qubit™ Flex