Learn More
Memmert™ Restriction de température pour UN160plus
Restriction de température entre 60°C et 250°C en option.
Marque: Memmert™ UN160plusA8
Description
- Accessoires
- 1 choix
- Températures : 60°C, 70°C, 80°C, 95°C, 100°C, 120°C, 160°C, 180°C, 200°C ou 250°C
Spécification
Étuve UN160plus | |
Restriction de température |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.