Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 tampons de lavage, 1,0 % en PBS, 20X
Marque:  Thermo Scientific Chemicals J62844.K2
126.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15495149
  • 126.63€ / 1L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
It is used as wash buffers for ELISA, Western blot and other immunoassays as well as a blocking buffer for plate-based assays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Buffer
Liquide
Température ambiante
1L
1,0% en PBS (20X)
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP14L533 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/03/2025 Catalog NumberJ62844.K2,J62844.K3
Numéro de lotX20K541 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/11/2024 Catalog NumberJ62844.K2,J62844.K3
Numéro de lotX20K542 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/11/2024 Catalog NumberJ62844.K2,J62844.K3
Numéro de lotU01K553 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/08/2024 Catalog NumberJ62844.K2,J62844.K3
Numéro de lotR24K521 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/07/2024 Catalog NumberJ62844.K2,J62844.K3
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 tampons de lavage, 1,0 % en PBS, 20X > 1L