Learn More
Corning™ Récipient à échantillons coliforme
Déchlore automatiquement l’échantillon
Marque: Corning™ 1700-100
Includes: Étiquettes (09-730-91 uniquement)
Description
Ces récipients Corning™ sont utilisés pour tester l’eau potable non chlorée.- En polypropylène pur recyclable.
- Capacité : Capacité totale de 120 ml.
- Capacité en ligne : 100 ml ± 2,5 ml (2,5 %).
- Le récipient monobloc est muni d’un couvercle pour réduire les risques de contamination.
- La flèche de verrouillage garantit que la stérilité n’a pas été compromise.
- Étanche lorsque scellé correctement. Un avantage supplémentaire est le raccordement qui protège contre l’ouverture accidentelle.
- Stérile par procédé
Informations sur la commande
Également disponible sans le comprimé de thiosulfate de sodium pour les échantillons qui ne nécessitent pas de déchloration.
Compliance
La ligne de remplissage répond aux exigences de tolérance de l’EPA américaine
Spécification
EPA | |
PP | |
120 mL | |
Test pour détecter la présence de bactéries coliformes, des contaminants microbiologiques dans l’eau potable | |
Avec comprimé de thiosulfate de sodium | |
Stérile | |
3,77 in | |
1,82 in |
Naturel | |
Bouchon à clipser | |
Oui | |
Oui | |
Col large | |
4 oz. | |
9,6 cm | |
4,64 cm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.