Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 tampons de lavage, 1,0 % en PBS, 20X
126.63€ - 229.07€
Spécification
Type de produit | Tampon |
---|---|
Forme | Liquide |
Concentration | 1,0% en PBS (20X) |
Contenu et stockage | Température ambiante |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15405159
|
Thermo Scientific Chemicals
J62844.K3 |
2L |
229.07€
2L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15495149
|
Thermo Scientific Chemicals
J62844.K2 |
1L |
126.63€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as wash buffers for ELISA, Western blot and other immunoassays as well as a blocking buffer for plate-based assays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Tampon | |
Liquide | |
1,0% en PBS (20X) | |
Température ambiante |