Learn More
Corning™ Diluteur S-Diluter-1
Diluteur d’échantillons alimentaires automatisé pour analyser tout un éventail de tailles d’échantillons, allant de 80 à 400 ml.
Marque: Corning™ S-DILUTER-1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Vitesse, durée et force du mélange réglables :
- Porte-sacs amovible inclus
- Mode de paramétrage du programme : 9 programmes
- Mode à double pompe pour réduire le temps de dilution
- Paramètres de dilution enregistrables Précision
- Précision de pesée ≤1 % pour des poids supérieurs à 5 g
- Précision de dilution de <1 %
Spécification
Dilution : <1 % ; poids : <1 % à partir de 5 g | |
Dilution d’échantillons, y compris les échantillons issus des domaines de l’alimentation, de l’agriculture, des produits chimiques et des cosmétiques | |
9 |
Diluteur automatisé | |
Porte-sacs amovible |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Diluteur S-Diluter-1 > Diluteur S-Diluter-1
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu