Learn More
Fisherbrand™ Boîte pour lames de microscope True North™
Protégez les lames à températures ultra-basses aussi basses que – 80° C. La boîte pour lames de microscope Fisherbrand™ True North™ est en polycarbonate durable avec un fermoir en acier inox.
Marque:  Fisherbrand™ HS120316
10.82 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15366548
  • 21.05€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Stockage et transport sûrs de lames de 25 x 75 mm 
  • Des fentes à rainures uniformes pour lames séparent les lames et empêchent le contact avec les lames
  • Doublure en mousse numérotée résistante à la température et fiche d’identification
  • Empilable
Spécification
Spécification
Boîte de stockage
Clasp
25 lames
Polycarbonate avec fermoir en acier inox
Stainless Steel
25
Bleu
141 x 88 x 35 mm
Oui
Nom du produit
Fisherbrand™ Boîte pour lames de microscope True North™ > True North™ Microscope Slide Box; Slide Capacity: 25 Slides