Learn More
Fisherbrand™ Septum de 43,2 mm pour bouchons à vis SCHOTT
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
Marque: Fisherbrand™ 30 02 0471
759.05 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24163" pour bénéficier de cette offre.
Description
- À utiliser avec les bouchons à vis SCHOTT
Spécification
Septa | |
30,3 mm | |
1000 |
Blanc crème | |
PTFE, Silicone | |
3,2 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Fisherbrand
Fisherbrand - Offres spéciales sur les meilleurs produits
Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !Code promotionnel: 24163Expire: 2025-04-30
-
Fisherbrand
Fisherbrand - Offres spéciales sur les meilleurs produits
Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !Code promotionnel: 24163Expire: 2025-04-30