Learn More
Triéthylamine, 99 %, pure, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10651193
Triéthylamine, 99 %, pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10651193
100 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre EcoSafPak™
Récipient en plastique
Code produit. 10651193
Marque: Thermo Scientific Acros 157911000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-44-8
Clé InChI ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethaneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 8471
ChEBI CHEBI:35026
Nom IUPAC N,N-diéthylethanamine
SMILES CCN(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethylamine
Point de fusion -115.0°C
Densité 0.7280g/mL
Point d’ébullition 90.0°C
Point d’éclair −11°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H15N
Formule linéaire (C2H5)3N
Indice de réfraction 1.3990 to 1.4010
Quantité 100 mL
Beilstein 04, 99
Fieser 01,1198; 02,427; 04,527; 05,689; 07,385; 09,481; 11,553; 13,322; 15,336
Merck Index 15, 9831
Gravité spécifique 0.728
Informations sur la solubilité Solubility in water: 133g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ether, soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone, and methylenechloride
Poids moléculaire (g/mol) 101.193
Poids de la formule 101.19
Tension de vapeur 69mbar at 20°C
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotB0548798A Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2024 Catalog Number157910010,157911000,157910025,157910100,157910050
Numéro de lotA0466197 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/09/2024 Catalog Number157910010,157911000,157910025,157910100,157910050
Numéro de lotB0547077A Type de certificatCertificat d’analyse Date06/08/2024 Catalog Number157910010,157911000,157910025,157910100,157910050
Numéro de lotA0461776 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/04/2024 Catalog Number157910010,157911000,157910025,157910100,157910050
Numéro de lotA0459930 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/02/2024 Catalog Number157910010,157911000,157910025,157910100,157910050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethylamine
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
    Jours
    0
    Heures
    12
    Minutes
    7
    Secondes
    50
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Triéthylamine, 99 %, pure, Thermo Scientific Chemicals >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt