Learn More
Anhydride acétique, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10467350
Anhydride acétique, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10467350
1 l, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 l
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10467350
Marque: Thermo Scientific Acros 149490010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’acylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-24-7
Formule moléculaire C4H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 102.089
Numéro MDL MFCD00008705
Clé InChI WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme anhydride acétique, acétanhydride, acide acétique, anhydride, oxyde acétique, oxyde d’acétyle, anhydride éthanoïque, éther acétyle, anhydride acétyle, anhydride d’acide acétique, anhydride acetique
CID PubChem 7918
ChEBI CHEBI : 36610
Nom IUPAC acétate d’acétyle
SMILES CC(=O)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Anhydride acétique
Note relative au nom + de 99 %
Couleur Incolore
Densité 1.087 g/ml
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage + de 99 %
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3CO)2O
Indice de réfraction 1.3890 à 1.3910 (20°C, 589 nm)
Quantité 1 l
Beilstein 02, 166
Fieser 01,3 ; 02,7 ; 05,3 ; 06,1 ; 07,1 ; 08,1 ; 09,1 ; 11,1 ; 12,1 ; 13,93 ; 14,150 ; 15,1
Merck Index 15, 55
Poids de la formule 102.09
Pourcentage de pureté ≥ 99.0 %
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467302 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/10/2024 Catalog Number149490025,149490010,149490250
Numéro de lotA0462532 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/05/2024 Catalog Number149490025,149490010,149490250
Numéro de lotA0460631 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/02/2024 Catalog Number149490025,149490010,149490250
Numéro de lotA0459714 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2024 Catalog Number149490025,149490010,149490250
Numéro de lotA0459525 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/01/2024 Catalog Number149490025,149490010,149490250
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic anhydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Anhydride acétique, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals >