Learn More
Triéthylamine, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15585939
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Triéthylamine, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15585939
250 mL
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Code produit. 15585939
Marque: Thermo Scientific Acros 460812500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethylamine
CAS 121-44-8
Point de fusion -115,0°C
Densité 0.7280g/mL
Point d’ébullition 90.0°C
Point d’éclair −11°C
Formule moléculaire C6H15N
Formule linéaire (C2H5)3N
Indice de réfraction 1.3990 to 1.4010
Quantité 250 mL
Résidus après évaporation 0.01% max.
Gravité spécifique 0.728
Synonyme triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
Informations sur la solubilité Solubility in water: 133g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ether, soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone, and methylenechloride
Clé InChI ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)CC
Nom IUPAC N,N-diéthylethanamine
Poids moléculaire (g/mol) 101.19
CID PubChem 8471
ChEBI CHEBI:35026
Viscosité 0.36 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 101.19
Pourcentage de pureté ≥99.4% (GC)
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2409240 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number460812500
Numéro de lot2355595 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog Number460812500
Numéro de lot2371335 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog Number460812500
Numéro de lotTEST1A Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog Number460812500
Numéro de lot2102747 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog Number460812500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: triethylamine
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Triéthylamine, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals >