Learn More
Triéthylamine, pour HPLC, Fisher Chemical™
C6H15N, numéro CAS -12144-8, 250 ml, 90°C, CHEBI :35026, incolore, 101,19 g / mol, ZMANZCXSJIPKH-UHFFFAOYSA-N, N,N-diéthylethanamine, -115°C, 9051, 101.193, flacon en verre ambré, 12,4, liquide, 8471, CCN(CC)CC, 3,5, 69 mbar à 20°C, 0,36 mPaS à 20°C
Marque: Fisher Chemical T/3203/07
58.69 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
C6H15N, numéro CAS -12144-8, 250 ml, 90°C, CHEBI :35026, incolore, 101,19 g / mol, ZMANZCXSJIPKH-UHFFFAOYSA-N, N,N-diéthylethanamine, -115°C, 9051, 101.193, flacon en verre ambré, 12,4, liquide, 8471, CCN(CC)CC, 3,5, 69 mbar à 20°C, 0,36 mPaS à 20°C
Spécification
121-44-8 | |
250 ml | |
0.36 mPaS à 20°C | |
C6H15N | |
Liquide | |
12.4 | |
-115°C | |
CCN(CC)CC | |
101.193 | |
CHEBI : 35026 |
Flacon en verre ambré | |
69 mbar à 20°C | |
3.5 | |
9051 | |
Incolore | |
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N | |
90°C | |
N,N-diéthylethanamine | |
8471 | |
101.19 g/mol |
Sécurité et traitement
- Acetic acid, sodium salt trihydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Triethylamine
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2525339 | Certificat d’analyse | 06/02/2025 | T/3203/07 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Chimie en folie
Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.Code promotionnel: 25908Expire: 2025-03-31
Jours
1Heures
6Minutes
21Secondes
37 -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
31Heures
6Minutes
21Secondes
37