Learn More
Triéthylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11413920
Triéthylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11413920
250 mL
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
2500 mL
Code produit. 11413920
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12646.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La triéthylamine est une base utilisée pour préparer des esters et des amides à partir de chlorures d’acyle ainsi que pour la synthèse de composés d’ammonium quaternaire. Il agit comme un catalyseur dans la formation de mousses d’uréthane et de résines époxy, de réactions de déhydrohalogénation, de neutralisant acide pour les réactions de condensation et d’oxydations Swern. Il est utilisé dans la chromatographie liquide haute performance (HPLC) en phase inverse comme un modificateur de phase mobile. Il est également utilisé comme activateur d’accélérateur pour le caoutchouc, comme propulseur, comme inhibiteur de corrosion, comme agent de séchage et de durcissement pour les polymères et pour la désalinisation de l’eau de mer. En outre, il est utilisé dans l’industrie du coulage automobile et dans l’industrie textile.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, de l’éther et de l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-44-8
Formule moléculaire C6H15N
Poids moléculaire (g/mol) 101.193
Numéro MDL MFCD00009051
Clé InChI ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
CID PubChem 8471
ChEBI CHEBI:35026
Nom IUPAC N,N-diéthylethanamine
SMILES CCN(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethylamine
Point de fusion -115°C
Densité 0.726
Point d’ébullition 89°C to 90°C
Point d’éclair −11°C (12°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Odeur Ammonia-like
Formule linéaire (CH3CH2)3N
Indice de réfraction 1.4005
Quantité 250 mL
Numéro UN UN1296
Beilstein 1843166
Merck Index 14,9666
Informations sur la solubilité Miscible with water,ether and ethanol.
Poids de la formule 101.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX17K028 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/10/2024 Catalog NumberA12646.0F,A12646.AP,A12646.AK
Numéro de lot10252177 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/08/2024 Catalog NumberA12646.0F,A12646.AP,A12646.AK
Numéro de lot10252178 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/08/2024 Catalog NumberA12646.0F,A12646.AP,A12646.AK
Numéro de lotU07K056 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/08/2024 Catalog NumberA12646.0F,A12646.AP,A12646.AK
Numéro de lotT29K029 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/08/2024 Catalog NumberA12646.0F,A12646.AP,A12646.AK
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: triethylamine
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Triéthylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >