Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-WaxMS A
Identifiez les acides organiques avec des performances, une sensibilité et une reproductibilité élevées tout en évitant les dommages oxydatifs grâce à cette colonne GC polaire à faible bleeding.
Marque:  Thermo Scientific™ 26087-2350
Code produit. 10487504
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
240/250°C
0,25 mm
G25, G35
0,5 μm
Polaire
0,25 mm
TraceGOLD™ TG-WAXMS A
GC / MS pour les acides organiques, GC/MS pour acides gras libres, GC/MS pour les alcools
60 m
Épaisseur de 0,5 µm ; dia. int. de 0,25 mm ; 60 m de longueur
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-WaxMS A > 0,5 μm d’épaisseur de film ; 0,25 mm de dia. int. ; 60 m de longueur