Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-1701MS
Code produit. 10016274 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
15 m
15 m
30 m
30 m
60 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 μm
1,5 µm
3 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10016274
Marque: Thermo Scientific™ 260902350
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Comprend un mélange de groupes cyano et phényl pour une polarité accrue et un ordre d’élution différent par rapport aux colonnes moins polaires.
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS présentent un mélange de groupes cyano et phényl résultant en une polarité accrue et un ordre d’élution différent par rapport aux colonnes moins polaires.
  • Phase à polarité moyenne (14 % cyanopropylphényl, 86 % diméthylpolysiloxane)
  • Entièrement caractérisées pour une reproductibilité à long terme, une homogénéité de colonne à colonne et un bleeding faible
  • Optimales pour des analyses de confirmation
  • Équivaut à la phase USP G46
  • Semblable à : Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Recommandé dans les cas suivants :
Alcools
Pesticides
Composés oxygénés
Congénères de PCB
Mélanges Aroclor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 260/280°C
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-1701 MS
Type d’USP G46
À utiliser avec (application) Analyse des mélanges Aroclor, GC/MS pour les pesticides, GC/MS pour les oxygénés, GC/MS pour les cogénères PCB, GC/MS pour les mélanges d’Aroclor
Épaisseur du film 0,5 μm
Longueur (métrique) 60 m
Polarité Mi-polaire
Description Épaisseur de 0,5 µm ; dia. int. de 0,25 mm ; 60 m de longueur