Learn More
Invitrogen™ Mini-cuve à gel Mini Gel Tank
Compatible avec une grande variété de gels Novex™, de gels NuPAGE™ et de gels Bolt™ Bis-Tris Plus
Marque:  Invitrogen™ A25977
445.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15320424
  • 491.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Réservoir Gel Runner, base du réservoir à gel mini, couvercle du réservoir à gel mini, étriers de cassette droit et gauche, adaptateurs d’alimentation électrique Novex™, couteau à gel
Description
Description
Chaque Mini Gel Tank peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle. La conception unique de la cuve permet le chargement pratique des gels côte à côte et une meilleure visualisation pendant l’utilisation. Les conditions optimisées utilisant une tension constante permettent réaliser un cycle avec les gels Bolt™ Bis-Tris Plus en 35 minutes environ. Les temps de cycle peuvent varier selon les conditions de tampon et les types d’alimentation utilisés.
Le réservoir à gel mini offre : 
  • Polyvalence : compatible avec les gels mini NuPAGE™, Novex™ et Bolt 
  • Chargement facile des échantillons : les puits sont tournés vers l’avant
  • Visualisation simultanée des deux gels : configuration de cuve côte à côte simplifiée
  • Surveillance simple des marqueurs de protéines précolorées grâce au support de cuve blanc
  • Moins de tampon de charge nécessaire : deux compartiment à gel séparés pour que vous ayez seulement besoin de charger un volume suffisant de tampon pour chaque gel jusqu’à la ligne de remplissage indiquée
  • Haute performance : mêmes bons résultats qu’avec les cellule mini XCell SureLock™ et le réservoir à gel mini Bolt d’origine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Comprend le réservoir de l’applicateur, les étriers de cassette (gauche et droit), la base du réservoir, le couvercle du réservoir et les adaptateurs d’alimentation.
Gels Bolt™ Bis-Tris Plus, gels mini Novex™
35 min
1 unit
500 V.c.c
Jusqu’à 2 gels par cycle
Mini
Réservoir à gel mini
Température ambiante
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot110840001 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2017 Catalog NumberA25977,A25977_LITL18 PROMO
Numéro de lot110940002 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2017 Catalog NumberA25977,A25977_LITL18 PROMO
Numéro de lot110260001 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/04/2017 Catalog NumberA25977,A25977_LITL18 PROMO
Numéro de lot110450008 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/04/2017 Catalog NumberA25977,A25977_LITL18 PROMO
Numéro de lot110250004 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/04/2017 Catalog NumberA25977,A25977_LITL18 PROMO
Nom du produit
Invitrogen™ Mini-cuve à gel Mini Gel Tank > 1 unités