Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-5MS
Utilisez la phase MS la plus couramment utilisée en chromatographie en phase gazeuse grâce à la colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS à phase à 5 % de phényl.
Marque:  Thermo Scientific™ 26098-2350
Code produit. 10230005
  • 1257.59€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez la phase MS la plus couramment utilisée en chromatographie en phase gazeuse grâce à la colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS à phase à 5 % de phényl.
  • Phase à polarité faible, 5 % diphényl / 95 % diméthyl polysiloxane
  • Faible bleeding pour un rapport signal-bruit, une sensibilité et une intégrité spectrale de masse excellents
  • Inertie exceptionnelle idéale pour l’analyse de composés actifs
  • Équivaut à la phase USP G27
  • Similaire à Rxi™-5ms, DB-5, HP-5, HP-5ms, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, CP-Sil 8
Recommandé dans les cas suivants :
  • Composés semi-volatils
  • Phénols
  • Amines
  • Solvants résiduels et impuretés de solvants
  • Stupéfiants
  • Pesticides
  • Congénères de PCB
  • Mélanges Aroclor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
330/350°C
0,25 mm
TraceGOLD™ TG-5 MS
Analyse des composés actifs, GC/MS pour l’analyse des composés actifs
60 m
Épaisseur de 0,5 µm ; dia. int. de 0,25 mm ; 60 m de longueur
0,25 mm
TraceGOLD
G27, G36
0,5 μm
Faiblement polaire
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-5MS > 0,5 μm d’épaisseur de film ; 0,25 mm de dia. int. ; 60 m de longueur