Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-1701MS
Comprend un mélange de groupes cyano et phényl pour une polarité accrue et un ordre d’élution différent par rapport aux colonnes moins polaires.
Marque:  Thermo Scientific™ 26090-0200
Code produit. 10628725
Description
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS présentent un mélange de groupes cyano et phényl résultant en une polarité accrue et un ordre d’élution différent par rapport aux colonnes moins polaires.
  • Phase à polarité moyenne (14 % cyanopropylphényl, 86 % diméthylpolysiloxane)
  • Entièrement caractérisées pour une reproductibilité à long terme, une homogénéité de colonne à colonne et un bleeding faible
  • Optimales pour des analyses de confirmation
  • Équivaut à la phase USP G46
  • Semblable à : Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Recommandé dans les cas suivants :
Alcools
Pesticides
Composés oxygénés
Congénères de PCB
Mélanges Aroclor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
260/280°C
0,1 mm
G46
0,1 μm
Mi-polaire
0,1 mm
TraceGOLD™ TG-1701 MS
GC/MS pour les alcools, GC/MS pour les pesticides, GC/MS pour les oxygénés, GC/MS pour les cogénères PCB, GC/MS pour les mélanges d’Aroclor
10 m
Épaisseur de 0,1 µm ; dia. int. de 0,1 mm ; 10 m de longueur
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-1701MS > Épaisseur de film de 0,1 μm ; dia. int. de 0,1 mm ; longueur de 10 m