Learn More
Memmert™ Extension de tube emboîtable pour UF260plus, droite
Extension de tube emboîtable Memmert conçue pour les conduits d’évacuation d’air et le raccordement par tuyau si nécessaire.
Marque:  Memmert™ UF260plusB29719
Code produit. 17569155
  • 129.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Accessoires
  • Extension de tube emboîtable (diamètre extérieur 60,3 mm, diamètre intérieur 57 mm)
  • Structuré
Specifications
Specifications
Étuve UF260plus
Extension de tube emboîtable
D.E. 60,3 mm, dia. int. 57 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Memmert™ Extension de tube emboîtable pour UF260plus, droite > S’utilise avec : UF260plus