Learn More
MedChemExpress TMB-PS
MedChemExpress TMB-PS(102062-36-2) is N-(3-sulfopropyl)-3,3',5,5'-tetramenthylbenzidine sodium salt; White - pale yellow crystalline powder, soluble in water, can be used under neutral, acidic and alkaline conditions.
Marque:  MedChemExpress HY-15931
Encompass_Preferred
Code produit. 16411589
  • 557.55€ / 1g
Expédition estimée: 21-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
1 g
DMSO : ≥ 35 mg/mL (96.55 mM)
102062-36-2
TMBZ-PS
Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Room temperature
362.49 g/mol
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
MedChemExpress TMB-PS