Learn More
Thermo Scientific™ Solution de substrat ABTS 1-Step™
Comprimés de substrat de peroxydase hydrosoluble prêts à l’emploi qui donnent un produit final vert mesurable à utiliser dans les méthodes ELISA.
Marque:  Thermo Scientific™ 37615
Code produit. 10269423
  • 156.00€ / 250mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les substrats ABTS Thermo Scientific™ Pierce sont des comprimés et une solution prête à l’emploi d’un substrat de peroxydase soluble dans l’eau qui génère un produit vert mesurable à utiliser dans les méthodes ELISA.
ABTS (sel de 2,2’-azinobis[acide 3-éthylbenzothiazoline-6-sulfonique]-diammonium) est un substrat HRP hydrosoluble qui génère un produit final vert après réaction avec la peroxydase. Le produit vert possède deux pics d’absorbance majeurs, 410 nm et 650 nm. ABTS est moins sensible que OPD et TMB dans les applications ELISA. Il est moins facilement oxydé et son développement de couleur est plus lent (environ 20 minutes). Cela peut être avantageux si des antécédents inacceptables résultent de l’utilisation des substrats OPD ou TMB en raison de sensibilités plus élevées.
Points clés :
  • Excellent choix lorsque la sensibilité maximale n’est pas requise
  • Moins facilement oxydé et développement des couleurs plus lent (environ 20 minutes) qu’avec l’OPD et le TMB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Solution ABTS Pierce 1-Step
250 mL
1-Step™
HRP (peroxydase de raifort)
Substrat ELISA
Colorimétrique
substrat chimique
Stockage à 4°C
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZK402853 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog Number37615
Numéro de lotZI398312 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog Number37615
Numéro de lotZF396281V2REVISED Type de certificatCertificat d’analyse Date22/06/2024 Catalog Number37615
Numéro de lotZF396281 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/06/2024 Catalog Number37615
Numéro de lotZD389413 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/04/2024 Catalog Number37615
Nom du produit
Thermo Scientific™ Solution de substrat ABTS 1-Step™ > 250 ml (prêt à l’emploi)