Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de TIM-1 (HAVCR1) de souris
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ EMHAVCR1X10
Description
Le CD365, également connu sous le nom d’immunoglobuline et de domaine mucine 1 (Tim-1) de cellules T, est une glycoprotéine de surface de type 1 qui se compose d’un domaine similaire à la N-terminale extracellulaire et d’un domaine mucine et d’une queue cytoplasmique courte. Le ligand endogène pour le CD365 est Tim-4. En outre, le CD365 est connu comme étant un récepteur cellulaire ou un co-récepteur pour un certain nombre de virus, y compris les virus de l’hépatite A et C, le virus Ebola, le virus Marburg, le virus de la dengue, le virus Zika, Virus du Nil occidental et virus de l’encéphalite japonaise. La liaison directe des virus par le CD365 se produit via la phosphatildyl-sérine exposée sur des enveloppes virales. Les polymorphismes dans le gène humain CD365 (HAVCR1) sont associés à la sensibilité à l’infection et à la gravité de la maladie. Le CD365 a également été impliqué dans la co-stimulation cellulaire T. Le CD365 est principalement exprimé dans les cellules épithéliales. Il est également fortement exprimé en A549, 769-P et Caco-2 et lignées cellulaires. Le CD365 existe également sous forme de protéine soluble générée par clivage protéolytique médié par la métalloprotéinase de la protéine de surface.
Spécification
Q5QNS5 | |
30 pg/ml | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
Havcr1 | |
< 10% | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
32,77 à 8 000 pg/ml | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
171283 | |
< 12% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, étalon, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
10 x 96 tests | |
Plasma, 50 μl|Sérum, 50 μl|Surnageant, 100 μl | |
KIM-1 | |
4 h 45 min |