Learn More
Invitrogen™ ReadyCount™ Stains
The ReadyCount stains are benchtop-stable fluorescent reagents for the Countess II FL and 3 FL automated cell counters. They are ready-to-use to enable fast and easy automated counting of nucleated cells or isolated nuclei.
Marque:  Invitrogen™ A49904
93.60 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17108865
  • 117.00€ / 100 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ReadyCount stains are fluorescent cell stains specifically optimized for use on the Countess II FL and Countess 3 FL automated cell counters. These benchtop-stable reagents are ready-to-use nuclear stains that can be mixed 1:1 with cell samples. They are designed for fast and easy counting of nucleated cells and isolated nuclei, enabling increased accuracy using fluorescence-based count mode when counting mixed cell populations or samples containing cellular debris.
  • Les ensembles de filtres rouges visibles traditionnels tels que les cubes de lumière rouge EVOS RFP ou Texas conviennent à une utilisation avec la coloration de cellules mortes rouges ReadyCount.
  • Précis—élimine l’erreur liée à la création de solutions de stock et de séries de dilution
  • Flexible—optimisé pour une utilisation dans les compteurs de cellules automatisés Countess II FL et Countess 3 FL équipés de cubes légers RFP ou Texas Red (TxR)
  • Colorez les cellules en < 5 minutes
  • Pratique—à ranger sur votre paillasse, pas de congélation / décongélation nécessaire, utilisation en mélangeant 1:1 v/v avec un échantillon de cellules
  • Les réactifs ReadyCount permettent la coloration spécifique des cellules nucléées au sein d’une population mixte, réduisant ainsi la complexité et améliorant la reproductibilité comptage-à-comptage et échantillon-à-échantillon lorsqu’ils sont appariés au cube lumineux EVOS approprié
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Coloration nucléaire
Countess II FL > 1.0.249 ; Countess 3 FL ≥ 1.0.296.782
Bleu
100 Assays
ReadyCount™
Countess II FL & Countess 3 FL
Stable à température ambiante.
conditions ambiantes
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot3123549 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/01/2025 Catalog NumberA49904
Numéro de lot2680206 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/01/2024 Catalog NumberA49904
Numéro de lot2615838 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/03/2023 Catalog NumberA49904
Numéro de lot2518904 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2023 Catalog NumberA49904
Numéro de lot2495432 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/05/2022 Catalog NumberA49904
Nom du produit
Invitrogen™ ReadyCount™ Stains > 100 dosages