Learn More
Invitrogen™ ReadyCount™ Stains
Code produit. 17198855
Click to view available options
Type:
Coloration de cellules mortes
Coloration de viabilité
Coloration nucléaire
Couleur:
Bleu
Rouge
Vert/Rouge
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 17198855
Marque: Invitrogen™ A49903
The ReadyCount stains are benchtop-stable fluorescent reagents for the Countess II FL and 3 FL automated cell counters. They are ready-to-use to enable fast and easy automated counting of nucleated cells or isolated nuclei.
ReadyCount stains are fluorescent cell stains specifically optimized for use on the Countess II FL and Countess 3 FL automated cell counters. These benchtop-stable reagents are ready-to-use nuclear stains that can be mixed 1:1 with cell samples. They are designed for fast and easy counting of nucleated cells and isolated nuclei, enabling increased accuracy using fluorescence-based count mode when counting mixed cell populations or samples containing cellular debris.
  • Les ensembles de filtres DAPI traditionnels tels que le cube lumineux EVOS DAPI conviennent à la coloration des cellules mortes rouges ReadyCount
  • Précis—élimine l’erreur liée à la création de solutions de stock et de séries de dilution
  • Flexible—optimisé pour une utilisation dans les compteurs de cellules automatisés Countess II FL & Countess 3 FL, équipés d’un cube lumineux DAPI
  • Colorez les cellules en < 5 minutes
  • Pratique—à ranger sur votre paillasse, pas de congélation / décongélation nécessaire, utilisation en mélangeant 1:1 v/v avec un échantillon de cellules
  • Les réactifs ReadyCount permettent la coloration spécifique des cellules nucléées au sein d’une population mixte, réduisant ainsi la complexité et améliorant la reproductibilité comptage-à-comptage et échantillon-à-échantillon lorsqu’ils sont appariés au cube lumineux EVOS approprié
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Coloration de cellules mortes
Gamme de produits ReadyCount
Compatibilité Countess II FL > 1.0.249 ; Countess 3 FL ≥ 1.0.296.782
À utiliser avec (équipement) Countess II FL & Countess 3 FL
Couleur Rouge
Contenu et stockage Stable à température ambiante.
Quantité 100 Assays
Conditions d’expédition conditions ambiantes