Learn More
3M™ Ruban de vinyle 471F
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Conditionnement:
24 rouleaux
Description
- Conserve sa couleur lorsqu’exposé à l’abrasion, à l’usure et à de nombreux solvants
- Les propriétés d’étirement uniques permettent à la bande de rester étirée pour s’adapter aux surfaces irrégulières sans se soulever ni se rétracter
- Idéal pour une utilisation sur des surfaces incurvées et irrégulières
- Facile à appliquer, excellent maintien sur de nombreuses surfaces
- Disponibles en plusieurs couleurs distinctives (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent)
- Disponibles dans une grande variété de couleurs vives et de tailles
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 50 mm x 33 m |
| Hauteur (métrique) | 0,1 mm |
| Longueur (métrique) | 32,9 m |
| Épaisseur | 0,14 mm |
| Largeur (métrique) | 5,1 cm |
| Couleur | Jaune |