Description
- Bidon de trempage
- Pour nettoyer et immerger en toute sécurité de petites pièces dans un solvant
- Conforme aux prescriptions allemandes TÜV/GS et américaines FM/UL/ULC
- Les pièces à nettoyer sont positionnées sur le tamis pare-flamme
- Une pression sur la pièce provoque la descente du tamis pare-flamme dans le solvant
- Après nettoyage, le ressort de rappel repousse le tamis, il suffit ensuite de laisser sécher la pièce
- L'excès de solvant est récupéré dans le bidon
- Construction acier laqué jaune
- Tamis pare-flamme arrêtant la progression des flammes vers l'intérieur du bidon en cas d'incendie
- En accessoire, corbeille de trempage perforée φ 17cm
- Bidon trempage
Spécification
Acier | |
4 l | |
114 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
JTT004 Bench Can Swab Pail Tech Sheet Rev 11 23 09
Taille: 182.6 kB
JTT004 Bench Can Swab Pail Tech Sheet Rev 11 23 09
Taille: 182.6 kB
JTT002 Bidon humecteur
Taille: 209.6 kB
JTT001 International Catalogue May 2010
Taille: 6.4 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Justrite™ Pot à paillasse en acier > Capacité : 4 L
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu