Learn More
3M™ Ruban de vinyle 471F
Code produit. 17287770
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Conditionnement:
24 rouleaux
Code produit. 17287770
Marque: 3M™ 7000028853
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisé couramment pour le marquage des dangers et des allées, le codage couleur, le masquage de peinture, la garniture décorative, l’épissage et plus encore. Fabriqué à partir d’un support en vinyle avec un adhésif en caoutchouc, notre rouleau de ruban polyvalent résiste aux éraflures, à l’usure et aux intempéries pour une utilisation durable.
  • Conserve sa couleur lorsqu’exposé à l’abrasion, à l’usure et à de nombreux solvants
  • Les propriétés d’étirement uniques permettent à la bande de rester étirée pour s’adapter aux surfaces irrégulières sans se soulever ni se rétracter
  • Idéal pour une utilisation sur des surfaces incurvées et irrégulières
  • Facile à appliquer, excellent maintien sur de nombreuses surfaces
  • Disponibles en plusieurs couleurs distinctives (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent)
  • Disponibles dans une grande variété de couleurs vives et de tailles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l) 50 mm x 33 m
Hauteur (métrique) 0,1 mm
Longueur (métrique) 32,9 m
Épaisseur 0,14 mm
Largeur (métrique) 5,1 cm