Learn More
SCAT™ Adaptateurs filetés en polypropylène
Les bouchons de sécurité SCAT et les bouchons de système de sécurité des déchets sont disponibles dans de nombreuses tailles de filetage. Si le bon filetage de votre récipient n’est toujours pas disponible, il vous suffit d’utiliser l’adaptateur correspondant.
38.40€ - 139.00€
Spécification
Type de produit Adaptateur fileté
Consulter d'autres spécifications
Produits 34
Code produit Marque Taille du bouchon Couleur de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Taille du bouchon Couleur de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
10800391
Afficher les documents
SCAT™
108021
Filetage 1 : 2 po BSP / G 2 po (f), Filetage 2 : S60 (m) Gray
38.40€
1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10890381
Afficher les documents
SCAT™
107091
Filetage 1 : 63 B (f), filetage 2 : S60/61 (m) Blanc
64.10€
1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10795821
Afficher les documents
SCAT™
107994
Filetage 1 : GL/S40 (f), Filetage 2 : GL45 (m) Colorless
64.10€
1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10151260
Afficher les documents
SCAT™
107995
Filetage 1 : GL38, filetage 2 : GL45 (m) Colorless
64.10€
1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10600051
Afficher les documents Détails de la promotion
SCAT™
107094
Filetage 1 : GL45 (f), Filetage 2 : S55 (m) Colorless
40.70€
1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
14716301
Afficher les documents
SCAT™
108081
Filetage 1 : GL45 (m), filetage 2 : S40/41 (f) Colorless
65.70€
1 pièce
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10859680
Afficher les documents
SCAT™
107015
Filetage 1 : GL45 (m), filetage 2 : Tri-Sure (m) 2 po Blanc
64.10€
1 pièce
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10384900
Afficher les documents
SCAT™
107996
Filetage 1 : GL45 (m), filetage 2 : GL32 (f) Colorless
64.10€
1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10620061
Afficher les documents
SCAT™
107014
Filetage 1 : GL45 (m), filetage 2 : R 2 po BSP/G 2 po (m) Colorless
64.10€
1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10364900
Afficher les documents
SCAT™
107085
Filetage 1 : GL45, filetage 2 : R1 1/2 po (m) Blanc
64.10€
1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10160050
Afficher les documents
SCAT™
107022
Filetage 1 : R 2 po. BSP/G 2 po. (f), filetage 2 : 2 po. Trisure (m) Orange
38.40€
1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10661001
Afficher les documents
SCAT™
108022
Filetage 1 : S60 (m), filetage 2 : R 2 po BSP/G 2 po (m) Noir
38.40€
1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10130580
Afficher les documents
SCAT™
107028
Filetage 1 : R 1 1/2 po (f), filetage 2 : GL45 (m) Colorless
64.10€
1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10809350
Afficher les documents
SCAT™
107024
Filetage 1 : R 2 po. BSP/G 2 po. (f), filetage 2 : S55 (f) Vert
38.40€
1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10314370
Afficher les documents
SCAT™
107023
Filetage 1 : R 2 po. BSP/G 2 po. (f), filetage 2 : S60/61 (f) Jaune
38.40€
1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10130180
Afficher les documents Détails de la promotion
SCAT™
107093
Filetage 1 : S51 (f), Filetage 2 : GL45 (m) Colorless
64.10€
1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10508130
Afficher les documents
SCAT™
107099
Filetage 1 : S55 (f), Filetage 2 : GL45 (m) Colorless
79.80€
1 pièce
Expédition estimée: 07-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10211750
Afficher les documents Détails de la promotion
SCAT™
107090
Filetage 1 : S 60/61 (f), Filetage 2 : GL45 (m) Colorless
69.50€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10323870
Afficher les documents
SCAT™
107089
Filetage 1 : S60/61, filetage 2 : S55 (m) Colorless
67.80€
1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10347759
Afficher les documents Détails de la promotion
SCAT™
108061
Filetage 1 : S50 (f), Filetage 2 : GL45 (m) Colorless
64.10€
1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10170130
Afficher les documents
SCAT™
107092
Filetage 1 : S51 (m), filetage S55 (f) Colorless
67.80€
1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10671991
Afficher les documents
SCAT™
107086
Filetage 1 : S51 (m), filetage 2 : S60/61 (f) Colorless
64.10€
1 pièce
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10292480
Afficher les documents
SCAT™
107084
Filetage 1 : S55 (m), filetage 2 : S50 (f) Colorless
85.45€
1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10580061
Afficher les documents
SCAT™
107074
Filetage 1 : S60/61 (f), filetage 2 : GL25 (m) Colorless
89.75€
1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10755372
Afficher les documents
SCAT™
108029
Filetage 1 : S60/61 (M), filetage 2 : Tri-Sure (m) 2 po Colorless
89.75€
1 pièce
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10598120
Afficher les documents
SCAT™
107097
Filetage 1 : S60/61 (M), filetage 2 : S51 (f) Colorless
90.45€
1 pièce
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10150610
Afficher les documents
SCAT™
107096
Filetage 1 : S60/61 (M), filetage 2 : S55 (f) Colorless
69.50€
1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10670451
Afficher les documents
SCAT™
107079
Filetage 1 : S71 (f), Filetage 2 : GL45 (m) Colorless
116.00€
1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17893520
Afficher les documents Détails de la promotion
SCAT™
108279
Filetage 1 : S60/61 (M), filetage 2 : GL45 (f) Colorless
89.75€
1 pièce
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17831154
Afficher les documents
SCAT™
107071
Thread 1: GL45 (m), Thread 2: S42 (f) Gray
58.55€
1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17884767
Afficher les documents
SCAT™
108118
Thread 1: S60/61 (m), Thread 2: S40/41 (f) Gray
64.10€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
17987240
Afficher les documents
SCAT™
107146
Thread 1: GL45 (m), Thread 2: S65 (f) Gray
89.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17927270
Afficher les documents
SCAT™
108066
Thread 1: GL45 (m), Thread 2: B83 (f) Gray
139.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17940040
Afficher les documents
SCAT™
107163
Filetage 1 : S55 (m), filetage 2 : S50 (f) Gray
55.50€
1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
Description
Les adaptateurs filetés SCAT™ sont parfaitement adaptés au raccordement des bouchons de sécurité, des bouchons de systèmes de sécurité des déchets, des entonnoirs, des boîtes ou d’autres unités d’élimination et d’alimentation.
  • Fabriqué en polypropylène (PP)
  • Disponibles dans une large gamme de tailles de filetage
  • Convient à tous les bouchons, tous les entonnoirs ou toutes les boîtes SCAT™
Spécification
Spécification
Adaptateur fileté
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SCAT™ Adaptateurs filetés en polypropylène