Learn More
SCAT™ Adaptateurs filetés en polypropylène
Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Taille du bouchon:
Filetage 1 : GL45 (m), filetage 2 : R 2 po BSP/G 2 po (m)
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les adaptateurs filetés SCAT™ sont parfaitement adaptés au raccordement des bouchons de sécurité, des bouchons de systèmes de sécurité des déchets, des entonnoirs, des boîtes ou d’autres unités d’élimination et d’alimentation.
- Fabriqué en polypropylène (PP)
- Disponibles dans une large gamme de tailles de filetage
- Convient à tous les bouchons, tous les entonnoirs ou toutes les boîtes SCAT™
Spécification
Spécification
| Taille du bouchon | Filetage 1 : GL45 (m), filetage 2 : R 2 po BSP/G 2 po (m) |
| Couleur de bouchon | Incolore |
| Matériau de revêtement | Polypropylene |
| Type de produit | Adaptateur fileté |