Learn More
SCAT™ Adaptateur de filetage, PP
Les capsules SCAT et les capsules de sécurité pour déchets sont disponibles dans de nombreuses tailles de filetage. Si le bon filetage pour votre conteneur n'est toujours pas disponible, utilisez simplement l'adaptateur correspondant.
Marque: SCAT™ 107015
51.90 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les adaptateurs filetés SCAT™ sont parfaitement adaptés au raccordement des bouchons de sécurité, des bouchons de systèmes de sécurité des déchets, des entonnoirs, des boîtes ou d’autres unités d’élimination et d’alimentation.
- Fabriqué en polypropylène (PP)
- Disponibles dans une large gamme de tailles de filetage
- Convient à tous les bouchons, tous les entonnoirs ou toutes les boîtes SCAT™
Spécification
Filetage 1 : GL45 (m), filetage 2 : Tri-Sure (m) 2 po | |
White | |
Polypropylene | |
Adaptateur fileté |