Learn More
SCAT™ Adaptateur de filetage, PP
Les capsules SCAT et les capsules de sécurité pour déchets sont disponibles dans de nombreuses tailles de filetage. Si le bon filetage pour votre conteneur n'est toujours pas disponible, utilisez simplement l'adaptateur correspondant.
Marque:  SCAT™ 107023
31.10 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10314370
  • 38.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les adaptateurs filetés SCAT™ sont parfaitement adaptés au raccordement des bouchons de sécurité, des bouchons de systèmes de sécurité des déchets, des entonnoirs, des boîtes ou d’autres unités d’élimination et d’alimentation.
  • Fabriqué en polypropylène (PP)
  • Disponibles dans une large gamme de tailles de filetage
  • Convient à tous les bouchons, tous les entonnoirs ou toutes les boîtes SCAT™
Spécification
Spécification
Filetage 1 : R 2 po. BSP/G 2 po. (f), filetage 2 : S60/61 (f)
Jaune
Polypropylene
Adaptateur fileté