Learn More
SCAT™ Adaptateurs filetés en polypropylène
Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Taille du bouchon:
Filetage 1 : GL/S40 (f), Filetage 2 : GL45 (m)
Filetage 1 : S 60/61 (f), Filetage 2 : GL45 (m)
Filetage 1 : S51 (f), Filetage 2 : GL45 (m)
Filetage 1 : S55 (f), Filetage 2 : GL45 (m)
Filetage 1 : S60/61, filetage 2 : S55 (m)
Couleur de bouchon:
Incolore
Tamaño de la unidad:
1 pièce
Descripción
Les adaptateurs filetés SCAT™ sont parfaitement adaptés au raccordement des bouchons de sécurité, des bouchons de systèmes de sécurité des déchets, des entonnoirs, des boîtes ou d’autres unités d’élimination et d’alimentation.
- Fabriqué en polypropylène (PP)
- Disponibles dans une large gamme de tailles de filetage
- Convient à tous les bouchons, tous les entonnoirs ou toutes les boîtes SCAT™
Especificaciones
Especificaciones
| Taille du bouchon | Filetage 1 : S60/61, filetage 2 : S55 (m) |
| Couleur de bouchon | Incolore |
| Matériau de revêtement | Polypropylene |
| Type de produit | Adaptateur fileté |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido