Learn More
SCAT™ Adaptateurs filetés en polypropylène
Code produit. 10580061 Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Taille du bouchon:
Filetage 1 : S60/61 (f), filetage 2 : GL25 (m)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10580061
Marque: SCAT™ 107074
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bouchons de sécurité SCAT et les bouchons de système de sécurité des déchets sont disponibles dans de nombreuses tailles de filetage. Si le bon filetage de votre récipient n’est toujours pas disponible, il vous suffit d’utiliser l’adaptateur correspondant.
Les adaptateurs filetés SCAT™ sont parfaitement adaptés au raccordement des bouchons de sécurité, des bouchons de systèmes de sécurité des déchets, des entonnoirs, des boîtes ou d’autres unités d’élimination et d’alimentation.
  • Fabriqué en polypropylène (PP)
  • Disponibles dans une large gamme de tailles de filetage
  • Convient à tous les bouchons, tous les entonnoirs ou toutes les boîtes SCAT™
Spécification
Taille du bouchon Filetage 1 : S60/61 (f), filetage 2 : GL25 (m)
Couleur de bouchon Incolore
Matériau de revêtement Polypropylene
Type de produit Adaptateur fileté