Learn More
Thermo Scientific™ dsDNase
La dsDNase est une DNase de crevette recombinante inactivable à la chaleur utilisée pour éliminer la contamination d’ADN génomique des échantillons d’ARN avant la transcription inverse.
Marque: Thermo Scientific™ EN0771
109.34 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
La dsDNase Thermo Scientific est une DNase de crevettes conçues pour l’élimination rapide et sûre de l’ADN génomique contaminant des échantillons d’ARN. Il s’agit d’une endonucléase qui clive les liaisons phosphodiester dans l’ADN pour produire des oligonucléotides avec des terminaisons de phosphate 5’ et d’hydroxile 3’. L’activité hautement spécifique vers l’ADN double brin garantit que l’ARN et l’ADN simple brin tels que l’ADNc et les amorces ne sont pas clivés. La DNasedb est facilement inactivée par le traitement thermique modéré (55°C). Ces caractéristiques font de la dsDNase un excellent choix pour l’élimination de l’ADN génomique avant la transcription inverse. Il permet un flux de travail considérablement simplifié qui combine l’élimination de l’ADN génomique et la synthèse de l’ADNc en une procédure à un tube.
Points clés
- Dégradation hautement spécifique de l’ADN double brin
- Protocole rapide en 2 minutes pour l’élimination de l’ADNg avant la transcription inverse
- Thermolabile : inactivé de manière irréversible par un traitement thermique modéré (55°C)
- Élimination de l’ADN génomique des échantillons d’ARN avant la synthèse de l’ADNc du premier brin, la PCR en temps réel et la RT-qPCR
Spécification
DNase | |
50 réactions |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.