Learn More
Thermo Scientific™ Solution de remplissage pour électrodes de pH Orion™
Utilisez cette solution de remplissage pour électrodes de pH avec les électrodes de pH et les électrodes de référence.
Marque:  Thermo Scientific™ 900002
115.38 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 12034502
  • 126.47€ / 300mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Utilisez la solution de remplissage pour électrodes de pH Thermo Scientific™ Orion™ avec les électrodes de pH et les électrodes de référence. Conditionnée en lots de cinq flacons de 60 ml (5 x 2 oz).
  • Utilisez uniquement la solution de remplissage ROSS™ (810007) avec les électrodes de pH ROSS™ et ROSS Ultra™ pour éviter d’endommager les électrodes de pH
  • Lorsque l’électrode de référence à simple jonction (900100) ou l’électrode de référence à double jonction (900200) est utilisée avec les électrodes sélectives aux ions (ISE) Orion, se reporter à la solution de remplissage ISE recommandée indiquée dans le guide de l’utilisateur des ISE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Électrode de référence à double jonction Sure-Flow, chambre interne
Solution de recharge pour électrodes de pH
Flacon
Électrodes de pH et électrodes de référence, utilisez uniquement la solution de remplissage ROSS (810007) avec les électrodes de pH ROSS™ et ROSS Ultra™ pour éviter d’endommager les électrodes ROSS
Remplissage
60 ml
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotCR1 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/12/2024 Catalog Number900002
Numéro de lotCP1 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/12/2024 Catalog Number900002
Numéro de lotCX1 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/03/2024 Catalog Number900002
Numéro de lotBS1 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/08/2023 Catalog Number900002
Numéro de lotBU1 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/06/2023 Catalog Number900002
Nom du produit
Thermo Scientific™ Solution de remplissage pour électrodes de pH Orion™ > Solution de remplissage pour la chambre interne des électrodes de référence à double jonction Sure-Flow (900200)
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.