Learn More
Micronova™ Raclette pour salles blanches NovaSqueegee™
Raclette en acier inox avec une lame en caoutchouc remplaçable, conçue pour nettoyer les fenêtres, les écrans, les sols et les murs dans les salles blanches. L’utilisation optionnelle avec les poignées universelles SSU permet une portée étendue.
Marque: Micronova™ QDNS-18
113.05 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le NovaSqueegee™ pour salles blanches Micronova est un outil en acier inox qui est fourni de série avec une lame en caoutchouc remplaçable et est doté d’un accessoire de poignée à déconnexion rapide pour une utilisation optionnelle avec des poignées SSU.
- Raclette en acier inox avec lame en caoutchouc
- Conçue pour nettoyer les fenêtres, les écrans, les sols et les murs dans les salles blanches
- Fabriquée en acier inox 304 électropoli
- Lames de rechange en caoutchouc disponibles
- Tailles disponibles : 12, 18 et 22 pouces (30, 45 et 55 cm)
- Accessoire de poignée à déconnexion rapide
- À utiliser optionnellement avec des poignées universelles SSU
- L’intégralité du système est autoclavable
Spécification
Raclette | |
Non | |
NovaSqueegee | |
45,7 cm | |
1 de chaque | |
3,8 cm |
Non stériles | |
Pour le nettoyage des murs, fenêtres et écrans | |
18 po | |
Acier inoxydable (304) électropoli | |
1,5 po |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
048062-000 | Certificat de conformité | 25/02/2025 | QDNS-18 |
046994-000 | Certificat de conformité | 16/12/2024 | QDNS-18 |
046682-000 | Certificat de conformité | 11/12/2024 | QDNS-18 |
045523-000 | Certificat de conformité | 15/10/2024 | QDNS-18 |
044831-000 | Certificat de conformité | 09/08/2024 | QDNS-18 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02