Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons de plaque de stockage Abgene, barrettes de 8
GREENER_CHOICE
Les bouchons et les tapis de plaque de stockage sont disponibles dans divers formats.
Marque:  Thermo Scientific™ AB-0981
59.09 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10476113
  • 77.65€ / 120 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les bouchons et les tapis de plaque de stockage sont disponibles dans divers formats.
Bouchon Snap-on
• En barrette de 8, marquée de A à H
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Naturel
Salle blanche
8
Abgene™
Non
96 puits ronds Abgene
Polypropylène
Autoclavable
Couvercle de plaque
Oui
Rond
Documents
Manuals
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bouchons de plaque de stockage Abgene, barrettes de 8 > Barrette de 8 bouchons