Learn More
Thermo Scientific™ Bandes de bouchons PCR bombés et plats
Optimisez les applications de PCR grâce à ces barrettes de bouchons pour une utilisation avec les plaques PCR à 96 puits et barrettes de tubes Thermo Scientific.
Marque: Thermo Scientific™ AB0784
34.50 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ces barrettes de bouchons pour PCR sont compatibles avec les plaques PCR à 96 puits et les barrettes de tubes à profil bas. Les barrettes de 12 sont dotées de grandes languettes aux extrémités pour faciliter leur détachement.
- Conviennent à une utilisation avec toutes les plaques PCR à 96 puits ainsi que les barrettes de tubes à profil standard bas
- Grandes languettes aux extrémités pour le détachement (barrettes de 12 uniquement)
Spécification
Transparent | |
8 | |
Bande de 8 bouchons plats | |
Oui |
Polypropylène | |
250/Carton | |
Barrette de bouchons pour plaque PCR | |
Plaque 96 puits |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
60855402 | Certificat de conformité | 21/02/2025 | AB0784 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant