Learn More
CD34 Antibody (rHPCA1/8500), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-20978PCP
572.00 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD34 Monoclonal antibody specifically detects CD34 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
CD34 | |
Monoclonal | |
PerCP | |
CD34 antigenhematopoietic progenitor cell antigen CD34, CD34 molecule | |
Recombinant fragment (around aa100-300) of human CD34 protein (exact sequence is proprietary) | |
0.1 mL | |
Adaptive Immunity, Angiogenesis, B Cell Development and Differentiation Markers, Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Hypoxia, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors | |
947 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG1 λ |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
rHPCA1/8500 | |
PBS | |
Mouse | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
CD34 Antibody (rHPCA1/8500), PerCP, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, PerCP
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu