Learn More
Fisherbrand™ Congélateur-coffre ULT de série Isotemp IUE
Les congélateurs-coffres ultra-basse température de série Fisherbrand IUE, dotés de la technologie H-drive, sont proposés en trois capacités, ce qui permet d’optimiser la capacité de stockage de 3 645 à 21 600 flacons de 2 ml. La série IDE est une solution durable et fiable offrant une sécurité optimale des échantillons et des économies opérationnelles optimales pour chaque laboratoire.
Marque: Fisherbrand™ IUEC06386FV
7582.31 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Le Centre d’information H-drive (HIC) associe une température facile à lire à des boutons tactiles capacitifs simples dans un écran de 2,12 cm
- Trois capacités (85, 360 et 566 L) pour répondre à une variété de besoins de stockage et de spécifications d’encombrement du laboratoire
- Confort amélioré pour le client grâce à une nouvelle poignée ergonomique, un écran à contraste élevé facile à lire et un espace de travail supplémentaire pratique
- Compatibles avec la plupart des systèmes de racks, y compris une gamme complète de racks Thermo Scientific™ pour boîtes, microplaques, Thermo Scientific™ Matrix™ et tubes Nunc™ Cryobank™
- Fonctions de sécurité comprenant des réglages d’alarme et des portes verrouillables
- Coûts liés au CVC réduits grâce à une émission de chaleur dans l’environnement moins importante
- Des réfrigérants naturels et une isolation en mousse de polyuréthane avec des agents de soufflage à zéro potentiel de réchauffement climatique assurent la conformité de cette série à la politique des nouvelles alternatives significatives (Significant New Alternatives Policy [SNAP]) de l’Environmental Protection Agency (Agence américaine de protection de l’environnement), aux normes en matière de gaz fluorés de l’Union européenne ainsi qu’à d’autres normes environnementales
Spécification
Congélateur-coffre ULT | |
-50°C à -86°C | |
1 | |
Mousse en polyuréthane | |
Acier peint | |
Coffre, IUEC06386FV | |
4 | |
Capacitive Touch UI | |
One Port Hole | |
Manuel | |
Alarm, Recorder | |
Optional | |
Utilisation standard | |
CO2 ou LN2 en option | |
Smart View Compatible | |
UE | |
50/60 Hz | |
4.9 kW-hr/day | |
R290/R170+R290 Mix |
85 L | |
Solide horizontal | |
Acier laminé à froid | |
Acier inoxydable | |
UL, CE, UL, CE | |
Bouton tactile HIC | |
Air Cooled | |
Optional LN2 Backup, CO2 Backup, Chart Recorder, Sauvegarde LN2 en option, sauvegarde CO2, enregistreur graphique | |
3 Years Parts and Labor, 5 Years on Compressor Parts Only | |
Single Hand Lift | |
Serrure | |
RS485, 4-20Ma, Dry Contacts, USB | |
Single ID | |
En option | |
5,6 A | |
230 V | |
Unique | |
H-drive | |
63 Standard 61 cm (2 ft.) Boxes |