Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Level 2 High-Throughput Applications
Pour les applications ou tests standard, vous bénéficiez d’une excellente résistance aux solvants et d’un faible bruit de fond grâce à ces microplaques à 96 puits en polypropylène de haute qualité.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-P212
70.96 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 2 WebSeal™ 96-Well Square V-Bottom Deep Well Plates are designed to ensure high quality data with an uninterrupted workflow for high-throughput GC and HPLC/UHPLC applications. They are ideal for regulated labs that use water and polar solvents.
Use Level 2 polypropylene well plates for routine QA/QC workflows, sensitive applications with lower sample concentrations, and data collection for total ion chromatograms (TIC).
These 96-well plates are certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with 96-SureSTART WebSeal Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Level 1 or SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Level 2.
En polypropylène résistant aux produits chimiques et à la chaleur
- Grande compatibilité chimique avec l’alcool, l’acétonitrile et avec d’autres solvants HPLC courants
- Résistent à des températures de −80°C à +121°C
- Testées pour la GC pour garantir une faible teneur en substances extractibles
Compatibilité élevée avec les instruments
- Dimensions standard ANSI et SBS
Formats de puits adaptés à toutes les applications
- Formats de puits peu profonds et profonds
- Puits à fond en U et en V, garantissant une récupération optimale des échantillons
Spécification
Certified, GC/MS and LC/MS Tested | |
WebSeal™ | |
Polypropylène | |
50 à 1900 μl | |
Sans revêtement | |
En forme de V | |
-80°C to 121°C | |
7 mm |
8 x 12 | |
Clear | |
96 | |
Non stérile | |
2000 μl | |
5 plaques | |
44,4 mm | |
Deep Well |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
13Heures
8Minutes
32Secondes
53Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%