Learn More
Thermo Scientific™ Plaque à 96 puits WebSeal (faible volume), forme V totale, diamètre de 5,6 mm
Pour les applications ou tests standard, vous bénéficiez d’une excellente résistance aux solvants et d’un faible bruit de fond grâce à ces microplaques à 96 puits en polypropylène de haute qualité.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-P210
364.80 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
Pour toutes les applications et tous les tests de routine ou standard, vous bénéficiez d’une excellente résistance aux solvants et d’un faible bruit de fond avec les microplaques à 96 puits en plastique sans revêtement Thermo Scientific™ WebSeal. Ces microplaques en polypropylène testée pour la GC, de grande qualité, sont idéales pour les applications suivantes :
- AQ/CQ pharmaceutiques et industriels
- Criblage à haut débit (HTS)
- Collecte et stockage d’échantillons
- Chimie combinatoire
- Test en phase liquide
- Grande compatibilité chimique avec l’alcool, l’acétonitrile et avec d’autres solvants HPLC courants
- Résistent à des températures de −80°C à +121°C
- Testées pour la GC pour garantir une faible teneur en substances extractibles
- Dimensions standard ANSI et SBS
- Formats de puits peu profonds et profonds
- Puits à fond en U et en V, garantissant une récupération optimale des échantillons
Spécification
Certified, GC/MS and LC/MS Tested | |
WebSeal™ | |
Polypropylène | |
5 à 80 μl | |
Sans revêtement | |
En forme de V | |
15 mm | |
Microtiter |
8 x 12 | |
Clear | |
96 | |
Non stérile | |
100 μl | |
-80°C to 121°C | |
5,6 mm (faible volume) |
Période de garantie limitée :Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.