Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes spécialisées SureOne™
GREENER_CHOICE
Faites votre choix entre le format long ou à large orifice, stérile ou non stérile. Les pointes de pipettes spécialisées Fisherbrand™ sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et d’ADN.
Marque:  Fisherbrand™ T118RS-FIS
30.99 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11937744
  • 64.30€ / 960 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Pointes longues et pointes à large orifice disponibles
  • Articles non stériles certifiés exempts de RNase / DNase et d’ADN
  • Les articles stériles sont stérilisés par irradiation électronique et certifiés exempts de RNase / DNase, de pyrogènes, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR* et d’endotoxines
  • Compatibles avec la plupart des marques connues de pipeteur (ajustement optimal grâce au pipeteur Fisherbrand Elite™)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 à 200 μl
Stérile
Not Autoclavable
50 mm
Universal Fit, fits most pipettes
Orifice génomique/large
Non-Filtered Pipette Tip
Polypropylene
Sans filtre
Transparent
1.96 in.
exempt de DNase, de RNase, d’ATP, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR, d’endotoxine, de pyrogènes
Rack
En rack
Non
Vidéos
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (FR )
    Les forces extrêmement faibles exercées sur le piston permettent de travailler plus longtemps sans se fatiguer et de réduire le risque de microtraumatismes répétés.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettes
    • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (EN)
      Extremely low plunger forces work longer without fatigue and reduce the risk of RSI.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
      FDS
      Documents Certificats
      Nom du produit
      Fisherbrand™ Pointes de pipettes spécialisées SureOne™ > Large Orifice Tip, 200 uL, Rack, Sterile