Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes spécialisées SureOne™
Faites votre choix entre le format long ou à large orifice, stérile ou non stérile. Les pointes de pipettes spécialisées Fisherbrand™ sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et d’ADN.
23.65€ - 64.30€
Spécification
Filtré | Sans filtre |
---|---|
Couleur | Transparent |
Compatibilité | Universal Fit, fits most pipettes |
Type de pointe | Orifice génomique/large |
Type de produit | Non-Filtered Pipette Tip |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11957744
![]() |
Fisherbrand™
T112NXLGR-FIS |
100 à 1000 μl | Non stérile | Rack |
48.62€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11967744
![]() |
Fisherbrand™
T112NXLGRS-FIS |
100 à 1000 μl | Stérile | Rack |
51.70€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11927744
![]() |
Fisherbrand™
T118R-FIS |
1 à 200 μl | Non stérile | Rack |
57.90€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11937744
![]() |
Fisherbrand™
T118RS-FIS |
1 à 200 μl | Stérile | Rack |
64.30€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11917744
![]() |
Fisherbrand™
T118-FIS |
200 μl | Non-sterile | Bulk, Bagged |
42.40€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12992581
![]() |
Fisherbrand™
T112GNXL-FIS |
100 to 1000 μL | Non-sterile | Bulk |
23.65€
1000 pièces |
Expédition estimée: 06-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pointes longues et pointes à large orifice disponibles
- Articles non stériles certifiés exempts de RNase / DNase et d’ADN
- Les articles stériles sont stérilisés par irradiation électronique et certifiés exempts de RNase / DNase, de pyrogènes, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR* et d’endotoxines
- Compatibles avec la plupart des marques connues de pipeteur (ajustement optimal grâce au pipeteur Fisherbrand Elite™)
Spécification
Sans filtre | |
Universal Fit, fits most pipettes | |
Non-Filtered Pipette Tip |
Transparent | |
Orifice génomique/large | |
Polypropylene |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Pointes de pipettes spécialisées SureOne™