Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes standard spécifiques avec barrière contre les aérosols SureOne™
Faites votre choix parmi une gamme complète de pointes de pipettes pour les applications exigeantes de manipulation des liquides.
Marque: Fisherbrand™ TF114-10-FIS
45.20 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24310" pour bénéficier de cette offre.
Description
Faites votre choix parmi une gamme complète de pointes de pipettes pour les applications exigeantes de manipulation des liquides
- Conçu pour une précision accrue
- Compatibles avec les pipeteurs de style Eppendorf
- Sans DNase/RNase, les pointes stériles sont également apyrogènes
- Stériles et transparentes
- Le filtre élimine la contamination croisée des aérosols sans sceller ni piéger les échantillons
- Les pointes permettent de récupérer les échantillons non contaminés
- Non autoclavables
Spécification
0,1 à 10 μl | |
Stérile | |
Non autoclavable | |
4,445 cm | |
Micro Point | |
SureOne |
À filtre | |
Naturel | |
1,75 in | |
Portoir à charnières | |
Eppendorf |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
-
Plusieurs fabricants
Campagne pour la recherche sur le cancer
Faites de grandes économies sur des produits essentiels pour la recherche sur le cancerCode promotionnel: 24147Expire: 2025-07-31
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Analyse et tests de contrôle qualité
Économisez jusqu'à 59% sur notre sélection premium pour l’analyse et les tests de contrôle qualitéCode promotionnel: 24140Expire: 2025-08-24
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 59%