Learn More
Brady™ Signalisation obligatoire en polyester laminé
Panneaux obligatoires pour faciliter la sécurité personnelle
Marque:  Brady™ 250128
Code produit. 10112264
  • 4.55€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Panneau, obligatoire - port de charlotte requis
  • Conforme à la norme NF X 08-003-1 et NF X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
  • Résistant aux produits chimiques ; eau ; lumière UV ; rayures/abrasion et températures jusqu’à 120° C
  • Diamètre 100 mm
  • Bleu ou blanc
Spécification
Spécification
PIC 264-DIA 200-B7541 (BRANDED)
1 de chaque
Polyester laminé
110°C
Rond
Signalisation obligatoire
Polyester
Acrylique, permanent
200 mm
0,024 mm
Protection de la tête, vue, ouïe
Blanc sur bleu
Nom du produit
Brady™ Signalisation obligatoire en polyester laminé > Protection de la tête, vue, ouïe ; Diamètre : 200 mm