Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité Superblast Code produit.: 15830274
Ajouter au panier
Bollé Safety Lunettes de sécurité Superblast
Code produit. 15830274
SUPBLCLAVE
Click to view available options
Modèle:
SUPBLAPSIP
SUPBLCLAV3
SUPBLCLAVE
SUPBLEPSI
Code produit. 15830274
Marque: Bollé Safety SUPBLCLAVE
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Lunettes industrielles
  • Monture souple et transparente pour un confort accru
  • Système d’assemblage intuitif et simple de lunettes-visière
  • Revêtement PLATINUM™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE ; EN166 3 4 BT
Type de lentille 2,2 mm, courbe 5
Revêtement de la lentille Anti-buée, Anti-rayures
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Lunettes de sécurité
À utiliser avec (application) Activités en salle blanche
Couleur de la monture Naturel
Matériau du bandeau Isoprène
Comprend Sangle de casque réglable
Modèle SUPBLCLAVE
Détails de ventilation Cadre ventilé
Matériau Polycarbonate et TPR (élastomère thermoplastique)
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture TPR autoclavable
Frame Type Ventilé
Afficher plus Afficher moins
  • Bollé Safety - Platinum efficiency demonstration
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Bolle Safety Platinum efficiency demonstration
    • Bollé Safety - Platinum coating
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Bolle Safety Platinum coating
      Specification Sheets
      Correction du contenu d'un produit
      Nom du produit
      Bollé Safety Lunettes de sécurité Superblast >