Learn More
Bollé Safety Lunettes-masques en polycarbonate
Click to view available options
Certifications/Conformité:
EN 166 1B3459 CE
EN 170
Description
- Transparentes
- Lunettes de sécurité légères et enveloppantes
- Revêtement antibuée et antirayures en PC transparent
- Large champ de vision
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 166 1B3459 CE |
Revêtement de la lentille | Antibuée, Antirayures |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
À utiliser avec (équipement) | Protection contre les chocs, produits chimiques, poussière, gaz et métal en fusion |
À utiliser avec (application) | Protection contre les chocs, produits chimiques, poussière, gaz et métal en fusion |
Couleur de la monture | Transparent |
Nb par paquet | 1paire |
Détails de ventilation | Oui |
Matériau | Polycarbonate |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Documents
Product Information
Product Information
Bolle Safety BLAST
Taille: 675.6 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bollé Safety Lunettes-masques en polycarbonate >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu