Learn More
Thermo Scientific™ Lunettes de sécurité transparentes Code produit.: 16669971
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Lunettes de sécurité transparentes
Code produit. 16669971
Revêtement des verres : Anti-buée, anti-rayures
Click to view available options
Revêtement des verres : Anti-buée, anti-rayures
Code produit. 16669971
Marque: Thermo Scientific™ D8542CE
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les lunettes de sécurité abordables sont dotées d’une monture souple offrant un ajustement confortable et un champ de vision panoramique. Certifiées conformes à la norme ANSI Z87.1-2015; EN 166, ces lunettes disposent d’un revêtement anti-buée et anti-rayures, d’une protection UV et d’une protection contre les chocs à grande vitesse de toutes parts.
  • Lentille en polycarbonate transparent
  • Monture en PVC
  • Adaptables sur les lunettes obtenues sur ordonnance
  • Certifié conforme aux normes ANSI Z87.1-2015 et EN 166
  • Marquages : ANSI - Z87+, CE - CE EN166 1B
  • Protection fiable contre les chocs à grande vitesse de toutes parts
  • Protection UV
  • Revêtements anti-buée et extrêmement résistants aux rayures
  • Monture souple qui s’adapte à tous les visages
  • Large champ de vision panoramique
  • Bandeau élastique réglable
Spécification
Certifications/Conformité Certifiées conformes aux normes ANSI Z87.1-2015 et EN 166 ; marquages : ANSI - Z87+, CE - CE EN166 1B
Revêtement de la lentille Anti-buée, Anti-rayures
Couleur Transparent
Certifications / conformité (Europe) CE EN 166 ANSI Z87.1
Dimensions (L x l x H) 17 x 9 x 8 cm
Couleur de la monture Transparent
Matériau du bandeau Élastique
Dimensions Taille unique
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture PVC
Protection UV Oui
Nom du produit
Thermo Scientific™ Lunettes de sécurité transparentes >