Learn More
Bollé Safety Coverall Clear Safety Goggles
Click to view available options
Modèle:
Autoclave Coverall
Nettoyage Coverall
Description
Autoclave Coverall :
- Résistance élevée à la buée
- Produit compatible avec l’autoclave
- Goulotte de débordement pour les liquides
- Revêtement PLATIUM : anti-rayures & anti-buée
Nettoyage Coverall :
- Peut être stérilisé à l’aide d’une stérilisation par irradiation aux rayons gamma, par irradiation aux rayons bêta ou par oxyde d’éthylène
- Jetable
- Goulotte de débordement pour les liquides
- PLATINUM LITE, revêtement anti-buée
Spécification
Spécification
Revêtement de la lentille | Anti-buée, Anti-rayures |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
Couleur de la monture | Blanc |
Modèle | Autoclave Coverall |
Nb par paquet | 1paire |
Poids (métrique) | 79 g |
Matériau | Polycarbonate |
Matériau de la monture | TPR |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 8
Vidéos
-
Bolle Safety Platinum efficiency demonstration
-
Bolle Safety Platinum coating
Documents
Product Information
Specification Sheets
COVERALL CLEAN & AUTOCLAVE
Taille: 405.5 kB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bollé Safety Coverall Clear Safety Goggles >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu